Acide molybdophosphorique hydraté, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20616.138EA 66.9 EUR InStock
20616.138 20616.184
Acide molybdophosphorique hydraté, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Acide molybdophosphorique hydraté
Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Point de fusion: 78…90 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149913
Numéro CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
ONU: 3085
ADR: 5.1 (8),III
Merck Index: 12,07498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in Water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité