Acide molybdophosphorique hydraté
Fournisseur: Roth Carl
ROTH4440.1EA 47.9 EUR InStock
ROTH4440.1
Acide molybdophosphorique hydraté
Acide molybdophosphorique hydraté
Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843,27 g/mol
Point de fusion: 78…90 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149913
Numéro CAS: 51429-74-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07498
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité