(S)-(-)-Éthyle lactate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10900.36 A10900.0C A10900.0E
A10900.36EA 35.6 EUR InStock
A10900.36 A10900.0C A10900.0E
(S)-(-)-Éthyle lactate ≥99%
(S)-(-)-Éthyle lactate
Purity: 99% CAS No.: 687-47-8 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 46°(114°F) Physical Form: Liquid Density: 1.036 Refractive Index: 1.4130 Appearance: Colourless Melting Point: -25° Boiling Point: 152-155° Beilstein Reference: 1720839 Merck Reference: 14,3817 Optical Rotation: -11° (neat) UN No.: 1192 MDL No.: MFCD00065359
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 152…155 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1.036
Point d'éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004518
Numéro CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
ONU: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3817
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité