Acide phosphotungstique hydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00582.0100 1.00582.9025
1.00582.0100EA 144 EUR InStock
1.00582.0100 1.00582.9025
Acide phosphotungstique hydraté, Supelco®
Acide phosphotungstique hydraté
Formule: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011342
Numéro CAS: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité