Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté ≥99.95% (base métaux) Pt ≥ 37.5%, Premion® ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
36259.03 36259.06 36259.14
36259.03EA 143 EUR InStock
36259.03 36259.06 36259.14
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté ≥99.95% (base métaux) Pt ≥ 37.5%, Premion® ACS
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté
Purity: 99.95% CAS No.: 18497-13-7 Molecular Formula: H2Cl6Pt.6H2O Formula Weight: 517.91 (409.82anhy) Physical Form: Lump Density: 2.430 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,7526 UN No.: 2507 MDL No.: MFCD00149910
Formule: H₂PtCl₆·6H₂O
MW: 517,9 g/mol
Point de fusion: 60 °C (dec.)
Densité: 2.430
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149910
Numéro CAS: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
ONU: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7526
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité