Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté ≥37,50% (base Pt) ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
206083-1GEA 282 EUR InStock
206083-1G
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté ≥37,50% (base Pt) ACS, Fluka™
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté
Formule: H₂PtCl₆·6H₂O
MW: 517,9 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149910
Numéro CAS: 18497-13-7
ONU: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07609
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Platinum (Pt) Min. 37.50 %
Solubility in C₂H₅OH complying
Alkalis (as Sulfates) Max. 0.05 %
Application test complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité