Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
405010010.EA 114 EUR InStock
405010010. 405010250. 405010050.
Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté ACS
Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté
Formule: H₂Cl₆Pt·H₂O
MW: 427,83 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149910
Numéro CAS: 26023-84-7
ONU: 2507
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay ≥37.50 % (Pt)
Solubility (in alcohol) Passes test
Suitability (for K determination) Passes test
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité