Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté ≥99.999% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
43696.03EA 260 EUR InStock
43696.03 43696.06
Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté ≥99.999% (base métaux), Premion®
Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté
Formule: H₂Cl₆Pt·H₂O
MW: 427,83 g/mol
Point de fusion: 60 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149909
Numéro CAS: 26023-84-7
ONU: 2507
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité