Sodium perchlorate monohydraté 85+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO343630025EA 252 EUR InStock
ACRO343630025 ACRO343630010 ACRO343631000
Sodium perchlorate monohydraté 85+% ACS
Sodium perchlorate monohydraté
Formule: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Titration Argentometric 85.0 to 90.0 % (as NaClO4)
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité