D(-)-Sérine
Synonyms: (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
011887-100G 011887-25G
FLUO011887-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011887-100G FLUO011887-25G
D(-)-Sérine
D(-)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Point de fusion: 235
Numéro MDL: MFCD00004269
Numéro CAS: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité