Iodure de lithium hydraté 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO208015000EA 265 EUR InStock
ACRO208015000 ACRO208011000
Iodure de lithium hydraté 99%, très pur
Iodure de lithium hydraté
Formule: ILi·xH₂O
MW: 133,84 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: 1171 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 73 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149769
Numéro CAS: 85017-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤30 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité