L-Homosérine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-HomosérineH-Hser-OH
L12427.06EA 431 EUR InStock
L12427.06 L12427.MD L12427.03
L-Homosérine ≥99%
L-Homosérine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 203 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063090
Numéro CAS: 672-15-1
Merck Index: 13,04760
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité