Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Homosérine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-HomosérineH-DL-Hser-OH

ACRO204760050EA 151 EUR InStock
ACRO204760050
DL-Homosérine 99%
DL-Homosérine


Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 188…189 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002618
Numéro CAS: 1927-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 % in water) Clear colorless
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité