L-Lysine
Fournisseur: Serva
Synonyms: (S)-2,6-Diaminohexanoic acid, L(+)-Lysine, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid, (S)-(+)-Lysine, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid, H-Lys-OH
28195.01 28195.02 28195.03
SERA28195.01EA 0 EUR InStock
SERA28195.01 SERA28195.02 SERA28195.03
L-Lysine
L-Lysine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196 °C
Numéro MDL: MFCD00064433
Numéro CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 13,05656
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité