di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
T106.1 T106.2
ROTHT106.1EA 0 EUR InStock
ROTHT106.1 ROTHT106.2
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358,14 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité