di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium phosphate dibasique dihydratéSodium phosphate disodique dihydraté
ROTHT877.1EA 48.5 EUR InStock
ROTHT877.1
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
MW: 177,99 g/mol
Point de fusion: 92,5 °C
Densité: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité