di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Fournisseur: Serva
39783.01 39783.02
SERA39783.01EA 0 EUR InStock
SERA39783.01 SERA39783.02
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité