L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium sulfure hydraté, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: di-Sodium sulphide hydrate
11664.36 11664.A3
11664.36EA 57.3 EUR InStock
11664.36 11664.A3
Sodium sulfure hydraté, tech.
Sodium sulfure hydraté
Sodium sulfide hydrate is used as an oxygen scavenger in water treatment, bleaching agent in textile industry, desulfurising and as a dechlorinating agent and in leather industry, sulfonation and sulfomethylation agent in chemical industry.
It is involved in the production of rubber chemicals and sulfur dyes. It is also used to prepare 3-nitroaniline from 1,3-dinitrobenzene and thioethers from alkyl halide. It plays an important role in other applications such as ore flotation, oil recovery, making dyes, and detergent. In addition, it is used in pulp and paper industry in the Kraft process.
Formule: Na₂S·xH₂O
MW: 96.06 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: ∼920 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 50 °C (déc.)
Densité: 1.427
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149183
Numéro CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
ONU: 1849
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119513694-38
Merck Index: 14,8681
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité