L(-)-Cystine, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02837.1000 1.02837.9010
1.02837.1000EA 627 EUR InStock
1.02837.1000 1.02837.9010
L(-)-Cystine, Millipore®
L(-)-Cystine
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240,3 g/mol
Point d'ébullition: 428 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 261…262 °C
Densité: 1.677 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064228
Numéro CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité