L(-)-Cystine
Fournisseur: Serva
Synonyms: (H-Cys-OH)2
SERA17880.03EA 0 EUR InStock
SERA17880.03 SERA17880.01 SERA17880.02
L(-)-Cystine
L(-)-Cystine
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240,3 g/mol
Point d'ébullition: 428 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 261…262 °C
Densité: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064228
Numéro CAS: 56-89-3
Merck Index: 13,02811
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité