Sodium sulfure hydraté
Fournisseur: Roth Carl
ROTH8634.1EA 25.9 EUR InStock
ROTH8634.1
Sodium sulfure hydraté
Sodium sulfure hydraté
Formule: Na₂S·xH₂O
MW: 96,06 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: ∼920 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Densité: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149183
Numéro CAS: 27610-45-3
ONU: 1849
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08829
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité