D(+)-Cystine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13772.03 L13772.06
L13772.03EA 90.7 EUR InStock
L13772.03 L13772.06
D(+)-Cystine ≥98%
D(+)-Cystine
Purity: 98% CAS No.: 349-46-2 Molecular Formula: C6H12N2O4S2 Formula Weight: 240.30 Odour: Odourless Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 1728093 Merck Reference: 14,2782 Optical Rotation: +219° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00002610
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Point de fusion: ∼ 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002610
Numéro CAS: 349-46-2
EINECS: 206-486-2
Merck Index: 14,2782
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité