Sodium métasilicate pentahydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Métasilicate de disodium pentahydraté
28092.290EA 35.8 EUR InStock
28092.290
Sodium métasilicate pentahydraté, TECHNICAL
Sodium métasilicate pentahydraté
Formule: Na₂SiO₃·5H₂O
MW: 212,14 g/mol
Point de fusion: 72,2 °C
Densité: 1,749 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149176
Numéro CAS: 10213-79-3
ONU: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08716
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité