Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium métasilicate pentahydraté

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Métasilicate de disodium pentahydraté

ROTH7370.1EA 44.5 EUR InStock
ROTH7370.1
Sodium métasilicate pentahydraté
Sodium métasilicate pentahydraté


Formule: Na₂SiO₃·5H₂O
MW: 212,14 g/mol
Point de fusion: 72,2 °C
Densité: 1,749 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149176
Numéro CAS: 10213-79-3
ONU: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08716
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité