(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D(-)-N-Méthylglucamine(-)-1-Désoxy-1-(méthylamino)-D-glucitolMeglumine
ACRO126840025EA 339 EUR InStock
ACRO126840025 ACRO126841000 ACRO126845000
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol 99%
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004707
Numéro CAS: 6284-40-8
Merck Index: 12,06154
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Loss on drying ≤1 % (1 g, 100 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV (20 % w/v in water)
UV at 420 nm A: ≤0.03
Specific optical rotation -15.7° to -17.3° (20 °C, 589 nm) (c=10, H2O) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité