Meglumine 99.0-101.0% (par acidimétrie), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP faible taux d'endotoxines, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06143.1000 1.06143.9025
1.06143.1000EA 410 EUR InStock
1.06143.1000 1.06143.9025
Meglumine 99.0-101.0% (par acidimétrie), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP faible taux d'endotoxines, SAFC®
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195,22 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa) (dec.)
Point de fusion: 128…131 °C
Densité: 300 kg/m3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004707
Numéro CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité