(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol ≥99.0% pour la résolution de racémates, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18318.0250 8.18318.5000
8.18318.0250EA 61 EUR InStock
8.18318.0250 8.18318.5000
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol ≥99.0% pour la résolution de racémates, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004707
Numéro CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 128 - 131 °C
Molar Mass 195.21 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 210 °C (1013 hPa) decomposes
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité