Ribitol
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3033.1EA 0 EUR InStock
ROTH3033.1
Ribitol
Ribitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 100…103 °C
Numéro MDL: MFCD00064291
Numéro CAS: 488-81-3
Merck Index: 13,00168
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité