Magnesium hydrogénophosphate trihydraté 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Magnesium phosphate dibasique trihydratéHydrogénoorthophosphate de magnésium trihydratéMagnesium hydrogénoorthophosphate trihydraté
ACRO264780010EA 71.5 EUR InStock
ACRO264780010
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté 98%, très pur
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté
Formule: HMgO₄P·3H₂O
MW: 174,33 g/mol
Densité: 2,13 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00150390
Numéro CAS: 7782-75-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité