Magnesium hydrogénophosphate trihydraté
Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Magnesium phosphate dibasique trihydratéHydrogénoorthophosphate de magnésium trihydratéMagnesium hydrogénoorthophosphate trihydraté
LOHM303573.9025EA 0 EUR InStock
LOHM303573.9025
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté
Formule: HMgO₄P·3H₂O
MW: 174,33 g/mol
Densité: 2,131 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150390
Numéro CAS: 7782-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité