Trinitrate de gallium hydraté 99.9998% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO212440050EA 111 EUR InStock
ACRO212440050 ACRO212440250 ACRO212441000 ACRO212440010
Trinitrate de gallium hydraté 99.9998% (sur base traces de métaux)
Trinitrate de gallium hydraté
Formule: GaN₃O₉·H₂O
MW: 273,75 g/mol
Point de fusion: 110 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149723
Numéro CAS: 69365-72-6
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.0002 %
Gallium (Ga) 18 to 22 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité