Indium (III) nitrate hydraté (≥29% In)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18252.14EA 163 EUR InStock
A18252.14
Indium (III) nitrate hydraté (≥29% In)
Indium (III) nitrate hydraté
Formule: InN₃O₉·H₂O
MW: 318,85 g/mol
Point de fusion: 100 °C (-H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149742
Numéro CAS: 207398-97-8
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité