Ammonium molybdophosphate hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 12-Molybdophosphate de triammonium hydratéDodécamolybdophosphate de triammonium hydraté
ACRO317100010EA 767 EUR InStock
ACRO317100010 ACRO317102500 ACRO317100500
Ammonium molybdophosphate hydraté
Ammonium molybdophosphate hydraté
Formule: H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O
MW: 1894,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150423
Numéro CAS: 54723-94-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité