(R)-(+)-Aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-Pyrrolidin-3-amine
A1167.0025 A1167-5G A1167-1G
TCIAA1167.0025EA 0 EUR InStock
TCIAA1167.0025 TCIAA1167-5G TCIAA1167-1G
(R)-(+)-Aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-Aminopyrrolidine
Formule: C₄H₁₀N₂
MW: 86,14 g/mol
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00143190
Numéro CAS: 116183-82-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=555dc9d053cf176f12cfae06a11c171717b37833&vid=555dc9d053cf176f12cfae06a11c171717b37833&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité