(S)-(-)-Aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1168-25G A1168-5G A1168-1G
TCIAA1168-25GEA 554 EUR InStock
TCIAA1168-25G TCIAA1168-5G TCIAA1168-1G
(S)-(-)-Aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-Aminopyrrolidine
Formule: C₄H₁₀N₂
MW: 86,14 g/mol
Point d'ébullition: 159 - 160 °C (1013 hPa)
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143193
Numéro CAS: 128345-57-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29c23f28743c01b248d75842adaa0e562236c6d2&vid=29c23f28743c01b248d75842adaa0e562236c6d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité