(1S)-(-)-Bornéol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
160651000 160655000 160650250
ACRO160651000EA 62.2 EUR InStock
ACRO160651000 ACRO160655000 ACRO160650250
(1S)-(-)-Bornéol 97%
(1S)-(-)-Bornéol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 210 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 204…208 °C
Densité: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003759
Numéro CAS: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
ONU: 1312
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01328
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -34.7° to -37.7° (20 °C, 589 nm) (c=5, C2H5OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité