(1S)-(-)-Bornéol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
8.14472.0100EA 74 EUR InStock
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
(1S)-(-)-Bornéol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-Bornéol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Densité: 1.011 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003759
Numéro CAS: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
ONU: 1312
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01328
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 210 °C (1036 hPa)
Flash Point 66 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité