Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
103433QEA 48.6 EUR InStock
103433Q
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Trichlorure de lanthane heptahydraté
Formule: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Point d'ébullition: < 860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Identification Passes test
Insolubility in water Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité