Trinitrate de lutetium hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nitrate de lutetium (III) hydratéLutetium (III) nitrate hydraté
14568.06EA 322 EUR InStock
14568.06 14568.03 14568.14
Trinitrate de lutetium hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trinitrate de lutetium hydraté
Formule: LuN₃O₉·H₂O
MW: 379 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150421
Numéro CAS: 100641-16-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité