(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23037.06EA 124 EUR InStock
B23037.06 B23037.03
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 96%
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (14 mmHg)
Densité: 1,066
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Numéro MDL: MFCD00003213
Numéro CAS: 14347-78-5
Merck Index: 14,5213
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité