(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
218070050 218070250
ACRO218070050EA 89 EUR InStock
ACRO218070050 ACRO218070250
(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 98%
(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (14 mmHg)
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063239
Numéro CAS: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8
Merck Index: 12,05232
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10.5° to +11.5° (20°C, 589 nm) (c=5, CH3OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité