Cérium (III) sulfate octahydraté ≥99.999% (base métaux), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dicerium trisulphate octahydrate
44357.18 44357.30
44357.18EA 221 EUR InStock
44357.18 44357.30
Cérium (III) sulfate octahydraté ≥99.999% (base métaux), REacton®
Cérium (III) sulfate octahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 10450-59-6 Molecular Formula: Ce2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 712.55 (568.42anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.886 Merck Reference: 14,2002 MDL No.: MFCD00149641
Formule: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
MW: 712,54 g/mol
Densité: 2.886
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149641
Numéro CAS: 10450-59-6
EINECS: 236-644-6
Merck Index: 14,2002
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité