(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23872.01EA 52.3 EUR InStock
B23872.01 B23872.03 B23872.06
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97%
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Point de fusion: 239…241 °C
Numéro MDL: MFCD00010805
Numéro CAS: 76189-56-5
Merck Index: 14,1223
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité