Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Yttrium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O') hydrate, Yttrium (III) 2,4-pentanedionate hydrate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydrate
13154.14 13154.22
13154.14EA 223 EUR InStock
13154.14 13154.22
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 207801-29-4 Molecular Formula: C15H21O6Y.xH2O Formula Weight: 386.24(anhy) Physical Form: Powder
Formule: C₁₅H₂₁O₆Y·H₂O
MW: 404,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013509
Numéro CAS: 207801-29-4
EINECS: 239-607-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité