L(+)-Lysine monohydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-Lysine monohydratéH-Lys-OH.H2OLys monohydratéK monohydraté
MOLE54686501-100GEA 0 EUR InStock
MOLE54686501-100G
L(+)-Lysine monohydraté
L(+)-Lysine monohydraté
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
MW: 164,2 g/mol
Point de fusion: 225 °C
Numéro MDL: MFCD00151035
Numéro CAS: 39665-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité