Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Scandium (III) nitrate hydraté

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Trinitrate de scandium hydraté

MOLEC76519134EA 0 EUR InStock
MOLEC76519134
Scandium (III) nitrate hydraté
Scandium (III) nitrate hydraté


Formule: Sc(NO₃)₃·xH₂O
MW: 230,97 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00011220
Numéro CAS: 107552-14-7
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité