Oxydichlorure de zirconium octahydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO208375000EA 440 EUR InStock
ACRO208375000 ACRO208371000 ACRO208370050
Oxydichlorure de zirconium octahydraté 98%
Oxydichlorure de zirconium octahydraté
Formule: Cl₂OZr·8H₂O
MW: 322,25 g/mol
Point de fusion: > 150 °C
Densité: 1,91 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149898
Numéro CAS: 13520-92-8
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water 42 to 50 %
Solubility (10% in water) Clear to slightly hazy solution
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité