Oxydichlorure de zirconium octahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate, Zirconium dichloride oxide octahydrate, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
A12342.0E A12342.22 A12342.36
A12342.0EEA 1230 EUR InStock
A12342.0E A12342.22 A12342.36
Oxydichlorure de zirconium octahydraté ≥98%
Oxydichlorure de zirconium octahydraté
Purity: 98% CAS No.: 13520-92-8 Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O Formula Weight: 322.25 (178.13anhy) Odour: Acidic Melting Point: 150° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149898
Formule: Cl₂OZr·8H₂O
MW: 322,25 g/mol
Point de fusion: 150 °C (dec.)
Densité: 1.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149898
Numéro CAS: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10184
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité