Petrochemical filter stick apparatus with hooks and springs
Fournisseur: DWK Life Sciences
SCERSP513880-0000EA 180 EUR InStock
SCERSP513880-0000
Petrochemical filter stick apparatus with hooks and springs
Analyseurs de produits pétroliers
The Filter Stick Apparatus is used in the determination of oil content and solvent extractables in petroleum waxes.
  • Supplied with one pair of springs
  • Designed from ASTM D721 specifications
  • Manufactured from borosilicate 3,3 glass
Assembly consists of a sintered glass filter stick with air pressure inlet tube and delivery nozzle and a cooling tube with NS 24/40 joint.
Certifications: The borosilicate glass conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité