Calcium L(+)-lactate pentahydraté, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
15215.3600 15215.5600 15215.2600 15215.6600 15215.7500
KRAF15215.3600EA 51.3 EUR InStock
KRAF15215.3600 KRAF15215.5600 KRAF15215.2600 KRAF15215.6600 KRAF15215.7500
Calcium L(+)-lactate pentahydraté, très pur
Calcium L(+)-lactate pentahydraté
Formule: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150344
Numéro CAS: 5743-47-5
EINECS: 248-953-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité